3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 164 DKK
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 88…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182975
CAS-nummer: 6100-74-9