1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR301050-25G OR301050-5G OR301050-100G
APOSOR301050-25GEA 1160 DKK
APOSOR301050-25G APOSOR301050-5G APOSOR301050-100G
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657574
CAS-nummer: 948552-36-1