3-Brom-2-chlor-4-methylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR301029-5G OR301029-100G OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA 872 DKK
APOSOR301029-5G APOSOR301029-100G APOSOR301029-25G
3-Brom-2-chlor-4-methylpyridin 97%
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.47 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04112511
CAS-nummer: 55404-31-4