1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301023-25G OR301023-5G OR301023-1G
APOSOR301023-25GEA 1260 DKK
APOSOR301023-25G APOSOR301023-5G APOSOR301023-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08272242
CAS-nummer: 98549-88-3