4-Acetylbenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 1300 DKK
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetylbenzonitril
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Kogepunkt: 95…96 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 55…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001825
CAS-nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III