1-Benzyl-3-pyrrolidinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 349 DKK
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinon
1-Benzyl-3-pyrrolidinon
Formel: C₁₁H₁₃NO
Kogepunkt: 77…78 °C/0,01mmHg
Massefylde: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005342
CAS-nummer: 775-16-6
EINECS: 212-274-0