Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 698 DKK
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 40…45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10686598
CAS-nummer: 23611-75-8