3-Bromo-o-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301014-5G OR301014-1G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 678 DKK
APOSOR301014-5G APOSOR301014-1G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
Formel: C₇H₇BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100990
CAS-nummer: 7766-23-6