3-Methoxy-o-toluidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR301008-100G OR301008-1G
APOSOR301008-100GEA 2150 DKK
APOSOR301008-100G APOSOR301008-1G
3-Methoxy-o-toluidine
3-Methoxy-o-toluidine
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06412568
CAS-nummer: 19500-02-8