4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR301006-1G OR301006-250MG
APOSOR301006-1GEA 994 DKK
APOSOR301006-1G APOSOR301006-250MG
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one
Formel: C₈H₅BrO₂
Kogepunkt: 378 °C
Smeltepunkt: 98…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06412577
CAS-nummer: 102308-43-0