2-Amino-5-pyridinboronsyrepinacolester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR3010-5G OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA 785 DKK
APOSOR3010-5G APOSOR3010-25G
2-Amino-5-pyridinboronsyrepinacolester 95%
2-Amino-5-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Smeltepunkt: 131…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663837
CAS-nummer: 827614-64-2