2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300915-1G OR300915-5G
APOSOR300915-1GEA 0 DKK
APOSOR300915-1G APOSOR300915-5G
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine
Formel: C₇H₅ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276901
CAS-nummer: 2406-90-8