(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300906-1G OR300906-250MG OR300906-500MG
APOSOR300906-1GEA 1480 DKK
APOSOR300906-1G APOSOR300906-250MG APOSOR300906-500MG
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
(2,4-Dioxothiazolidin-5-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅NO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01165868
CAS-nummer: 875-97-8