Methyl3-aminobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-aminobenzoate
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 1700 DKK
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
Methyl3-aminobenzoat
Methyl3-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 170 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 49…55 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00017102
CAS-nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5