4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 262 DKK
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.18 g/mol
Kogepunkt: 116…118 °C/0.5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052461
CAS-nummer: 69395-13-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III