2,3-Dimethylbenzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 164 DKK
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamin 98%
2,3-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 118…120 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052680
CAS-nummer: 51586-20-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III