2-(4-Bromphenyl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromophenethyl alcohol
OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 600 DKK
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromphenyl)ethanol
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 138 °C/9mmHg
Massefylde: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002897
CAS-nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7