3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 295 DKK
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₉H₉N₃
Smeltepunkt: 176…180 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01693715
CAS-nummer: 5591-70-8