Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300783-25G OR300783-5G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 237 DKK
APOSOR300783-25G APOSOR300783-5G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Formel: C₉H₈BrNO₄
Smeltepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114315
CAS-nummer: 98475-07-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III