Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300780-1G OR300780-250MG OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA 1060 DKK
APOSOR300780-1G APOSOR300780-250MG APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Formel: C₈H₁₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864982
CAS-nummer: 92658-58-7