2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300769-1G OR300769-250MG OR300769-5G OR300769-10G OR300769-25G
APOSOR300769-1GEA 393 DKK
APOSOR300769-1G APOSOR300769-250MG APOSOR300769-5G APOSOR300769-10G APOSOR300769-25G
2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
2-Cyano-3-methyl-but-2-enoic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009135
CAS-nummer: 759-58-0