N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300765-1G OR300765-250MG OR300765-2.5G OR300765-5G
APOSOR300765-1GEA 1410 DKK
APOSOR300765-1G APOSOR300765-250MG APOSOR300765-2.5G APOSOR300765-5G
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
N'-Cyano-3-pyridinecarboximidamide
Formel: C₇H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864976
CAS-nummer: 73631-23-9