2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300758-1G OR300758-5G
APOSOR300758-1GEA 1430 DKK
APOSOR300758-1G APOSOR300758-5G
2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester 95+%
2-Phenylaminomalonic acid diethyl ester
Formel: C₁₃H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00122281
CAS-nummer: 6414-58-0