2,3,5-Trichlorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 2530 DKK
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorbenzaldehyd 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₃O
Smeltepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010860
CAS-nummer: 56961-75-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,II