Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 523 DKK
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₇H₁₁NO₃
Molekylvægt: 157.169 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015898
CAS-nummer: 59857-86-2