Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300731-1G OR300731-50MG OR300731-250MG OR300731-5G
APOSOR300731-1GEA 741 DKK
APOSOR300731-1G APOSOR300731-50MG APOSOR300731-250MG APOSOR300731-5G
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00124672
CAS-nummer: 52505-56-3