4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Nitroisoindolin-1-one
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 818 DKK
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molekylvægt: 178.15 g/mol
Smeltepunkt: 225…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09701290
CAS-nummer: 366452-97-3