5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300683-1G OR300683-250MG OR300683-500MG OR300683-5G
APOSOR300683-1GEA 2170 DKK
APOSOR300683-1G APOSOR300683-250MG APOSOR300683-500MG APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₁BrO₂
Molekylvægt: 267.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844400
CAS-nummer: 239132-48-0