6-Nitro-o-anisidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
6-Nitro-o-anisidine, 2-Amino-3-nitroanisole, 2-Methoxy-6-nitrophenylamine, 2-Methoxy-6-nitroaniline
OR300658-1G
OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA
164
DKK
APOSOR300658-1G
APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molekylvægt: 168.15 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01930197 CAS-nummer: 16554-45-3 |