6-Nitro-o-anisidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300658-1G OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA 164 DKK
APOSOR300658-1G APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01930197
CAS-nummer: 16554-45-3