Isoxazol-5-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G OR300646-250MG OR300646-5G
APOSOR300646-1GEA 414 DKK
APOSOR300646-1G APOSOR300646-250MG APOSOR300646-5G
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Formel: C₃H₄N₂O
Molekylvægt: 84.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00128192
CAS-nummer: 14678-05-8