5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300642-1G OR300642-250MG OR300642-500MG OR300642-2.5G OR300642-5G
APOSOR300642-1GEA 1480 DKK
APOSOR300642-1G APOSOR300642-250MG APOSOR300642-500MG APOSOR300642-2.5G APOSOR300642-5G
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(3-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₂H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844399
CAS-nummer: 144128-71-2