1H-Pyrazol-5-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 164 DKK
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Formel: C₃H₄N₂O
Smeltepunkt: 169…179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227225
CAS-nummer: 60456-93-1