Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 1270 DKK
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃S
Kogepunkt: 97…99 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 58…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040797
CAS-nummer: 1198-44-3