6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 600 DKK
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Smeltepunkt: 220…222 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09702182
CAS-nummer: 17874-76-9