3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300591-1G OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA 0 DKK
APOSOR300591-1G APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Formel: C₆H₈Br₂N₂
Molekylvægt: 267.96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384840
CAS-nummer: 1299607-37-6