Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300536-1G OR300536-5G
APOSOR300536-1GEA 985 DKK
APOSOR300536-1G APOSOR300536-5G
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Formel: C₇H₁₆N₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10568300
CAS-nummer: 60729-88-6