Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 DKK
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Formel: C₇H₁₃NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11651408
CAS-nummer: 105240-68-4