tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Benzylglycine tert-butyl ester
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 0 DKK
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Formel: C₁₃H₁₉NO₂
Kogepunkt: 125…126 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848800
CAS-nummer: 7662-76-2