1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300506-1G OR300506-250MG OR300506-500MG
APOSOR300506-1GEA 698 DKK
APOSOR300506-1G APOSOR300506-250MG APOSOR300506-500MG
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
1-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₇H₁₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01734623
CAS-nummer: 50846-38-3