Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR300505-1G OR300505-5G
APOSOR300505-1GEA 871 DKK
APOSOR300505-1G APOSOR300505-5G
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00089334
CAS-nummer: 21911-84-2