4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA 1250 DKK
APOSOR300501-1G APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Formel: C₄H₅ClN₂O
Molekylvægt: 132.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11227222
CAS-nummer: 5819-39-6