Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 1070 DKK
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
Kogepunkt: 130 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313625
CAS-nummer: 519056-54-3