4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300386-1G OR300386-250MG OR300386-100MG
APOSOR300386-1GEA 1180 DKK
APOSOR300386-1G APOSOR300386-250MG APOSOR300386-100MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12401001
CAS-nummer: 1159829-63-6