5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300368-10G OR300368-1G OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA 942 DKK
APOSOR300368-10G APOSOR300368-1G APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Formel: C₉H₁₁NO
Molekylvægt: 149.1897 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369987
CAS-nummer: 14631-46-0