1-Chloro-2,7-naphthyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300337-1G OR300337-250MG
APOSOR300337-1GEA 1770 DKK
APOSOR300337-1G APOSOR300337-250MG
1-Chloro-2,7-naphthyridine
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Formel: C₈H₅ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234389
CAS-nummer: 69042-30-4