Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR30031-25G OR30031-5G
APOSOR30031-25GEA 688 DKK
APOSOR30031-25G APOSOR30031-5G
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Formel: C₁₀H₉ClO₃
Kogepunkt: 85 °C/0,1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319615
CAS-nummer: 34966-48-8