4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 933 DKK
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Molekylvægt: 240.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095205
CAS-nummer: 374633-27-9