2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300195-1G OR300195-250MG
APOSOR300195-1GEA 1170 DKK
APOSOR300195-1G APOSOR300195-250MG
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09029606
CAS-nummer: 58553-48-3