5-Formylpicolinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR300168-1G OR300168-5G
APOSOR300168-1GEA 676 DKK
APOSOR300168-1G APOSOR300168-5G
5-Formylpicolinonitrile
5-Formylpicolinonitrile
Formel: C7H4N2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12755972
CAS-nummer: 131747-68-7